Imprimer
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902941-1G OR902941-5G
APOSOR902941-1GEA 219 EUR
APOSOR902941-1G APOSOR902941-5G
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol 98%
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14648506
Numéro CAS: 106744-74-5