Imprimer
2-(2-Methoxyphenyl)piperidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902855-100MG OR902855-1G OR902855-250MG
APOSOR902855-100MGEA 183 EUR
APOSOR902855-100MG APOSOR902855-1G APOSOR902855-250MG
2-(2-Methoxyphenyl)piperidine 95%
2-(2-Methoxyphenyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663553
Numéro CAS: 118577-00-7