Imprimer
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902612-1G OR902612-5G
APOSOR902612-1GEA 183 EUR
APOSOR902612-1G APOSOR902612-5G
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208645
Numéro CAS: 870704-26-0