Imprimer
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902508-1G OR902508-250MG
APOSOR902508-1GEA 806 EUR
APOSOR902508-1G APOSOR902508-250MG
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₂H₁₇N
Poids moléculaire: 175.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663469
Numéro CAS: 383127-44-4