Imprimer
2-(2-Methylpropyl)azepane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902479-1G OR902479-250MG
APOSOR902479-1GEA 806 EUR
APOSOR902479-1G APOSOR902479-250MG
2-(2-Methylpropyl)azepane 95%
2-(2-Methylpropyl)azepane
Formule: C₁₀H₂₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663711
Numéro CAS: 80053-55-0