Imprimer
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902445-1G OR902445-250MG
APOSOR902445-1GEA 647 EUR
APOSOR902445-1G APOSOR902445-250MG
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine
Formule: C₇H₁₂N₂
Poids moléculaire: 124.184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05222853
Numéro CAS: 2920-10-7