Imprimer
2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902320-10G OR902320-1G OR902320-5G
APOSOR902320-10GEA 888 EUR
APOSOR902320-10G APOSOR902320-1G APOSOR902320-5G
2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
2-(Ethylsulphanyl)aniline
Formule: C₈H₁₁NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691983
Numéro CAS: 13920-91-7