Imprimer
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902301-1G OR902301-250MG OR902301-5G
APOSOR902301-1GEA 151 EUR
APOSOR902301-1G APOSOR902301-250MG APOSOR902301-5G
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04969986
Numéro CAS: 637336-53-9