Imprimer
1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902263-1G OR902263-250MG
APOSOR902263-1GEA 522 EUR
APOSOR902263-1G APOSOR902263-250MG
1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664911
Numéro CAS: 383136-44-5