Imprimer
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902247-100MG OR902247-1G OR902247-250MG
APOSOR902247-100MGEA 108 EUR
APOSOR902247-100MG APOSOR902247-1G APOSOR902247-250MG
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile
Formule: C₇H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13175940
Numéro CAS: 883993-15-5