Imprimer
1-Methyl-4-(3-methylpyridin-2-yl)piperazine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902129-1G OR902129-5G
APOSOR902129-1GEA 168 EUR
APOSOR902129-1G APOSOR902129-5G
1-Methyl-4-(3-methylpyridin-2-yl)piperazine 96%
1-Methyl-4-(3-methylpyridin-2-yl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
Poids moléculaire: 191.273 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546501
Numéro CAS: 1187386-43-1