Imprimer
3-Chloro-4-ethoxyaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902121-10G OR902121-1G OR902121-5G
APOSOR902121-10GEA 285 EUR
APOSOR902121-10G APOSOR902121-1G APOSOR902121-5G
3-Chloro-4-ethoxyaniline 98%
3-Chloro-4-ethoxyaniline
Formule: C₈H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08687289
Numéro CAS: 5211-02-9