Imprimer
Ethyl 4-hydroxynicotinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901985-1G OR901985-250MG
APOSOR901985-1GEA 502 EUR
APOSOR901985-1G APOSOR901985-250MG
Ethyl 4-hydroxynicotinate 98%
Ethyl 4-hydroxynicotinate
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234426
Numéro CAS: 57905-31-4