Imprimer
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901903-1G OR901903-5G
APOSOR901903-1GEA 168 EUR
APOSOR901903-1G APOSOR901903-5G
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine 98%
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine
Formule: C₇H₇Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441926
Numéro CAS: 1345471-27-3