Imprimer
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901895-1G OR901895-5G
APOSOR901895-1GEA 444 EUR
APOSOR901895-1G APOSOR901895-5G
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine 98%
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277295
Numéro CAS: 885168-12-7