Imprimer
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901872-1G OR901872-250MG
APOSOR901872-1GEA 513 EUR
APOSOR901872-1G APOSOR901872-250MG
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255108
Numéro CAS: 956276-47-4