Imprimer
3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901858-1G OR901858-250MG OR901858-5G
APOSOR901858-1GEA 121 EUR
APOSOR901858-1G APOSOR901858-250MG APOSOR901858-5G
3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
3,5-dichloro-2-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254585
Numéro CAS: 610278-88-1