2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Bromo-6-(cyanomethyl)pyridine
Formule:
C₇H₅BrN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08706174 Numéro CAS: 112575-11-8 |