Imprimer
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901840-1G OR901840-250MG
APOSOR901840-1GEA 751 EUR
APOSOR901840-1G APOSOR901840-250MG
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine
Formule: C₅H₆ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234095
Numéro CAS: 14369-14-3