Imprimer
Methyl 5-amino-6-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 5-amino-6-chloronicotinate
OR901819-1G OR901819-250MG
APOSOR901819-1GEA 71.2 EUR
APOSOR901819-1G APOSOR901819-250MG
Methyl 5-amino-6-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 5-amino-6-chloropyridine-3-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180841
Numéro CAS: 211915-96-7