Imprimer
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901724-100G OR901724-25G OR901724-5G
APOSOR901724-100GEA 632 EUR
APOSOR901724-100G APOSOR901724-25G APOSOR901724-5G
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride 96%
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₁N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214294
Numéro CAS: 1255574-45-8