Imprimer
N-tert-Butylnicotinamide 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901670-1G OR901670-25G OR901670-5G
APOSOR901670-1GEA 125 EUR
APOSOR901670-1G APOSOR901670-25G APOSOR901670-5G
N-tert-Butylnicotinamide 96%
N-tert-Butylnicotinamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00707839
Numéro CAS: 15828-08-7