8-Chloroquinolin-2-ol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03427166 Numéro CAS: 23981-25-1 |