Imprimer
2,4-Dimethoxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901626-1G OR901626-25G
APOSOR901626-1GEA 0 EUR
APOSOR901626-1G APOSOR901626-25G
2,4-Dimethoxypyridine 98%
2,4-Dimethoxypyridine
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646187
Numéro CAS: 18677-43-5