Imprimer
1,5-Naphthyridin-2(1H)-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901584-1G OR901584-5G
APOSOR901584-1GEA 102 EUR
APOSOR901584-1G APOSOR901584-5G
1,5-Naphthyridin-2(1H)-one 98%
1,5-Naphthyridin-2(1H)-one
Formule: C₈H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11877925
Numéro CAS: 10261-82-2