Imprimer
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901582-1G OR901582-250MG
APOSOR901582-1GEA 480 EUR
APOSOR901582-1G APOSOR901582-250MG
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde 96%
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11215482
Numéro CAS: 53004-19-6