Imprimer
2-(4-Aminophenyl)oxazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Oxazol-2-yl)aniline
OR901543-1G OR901543-5G
APOSOR901543-1GEA 188 EUR
APOSOR901543-1G APOSOR901543-5G
2-(4-Aminophenyl)oxazole 98%
2-(4-Aminophenyl)oxazole
Formule: C₉H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040381
Numéro CAS: 62882-11-5