Imprimer
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901449-1G OR901449-5G
APOSOR901449-1GEA 302 EUR
APOSOR901449-1G APOSOR901449-5G
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₀BNO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD29035415
Numéro CAS: 2377607-43-5