Imprimer
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900847-1G OR900847-500MG
APOSOR900847-1GEA 400 EUR
APOSOR900847-1G APOSOR900847-500MG
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid 95%
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368245
Numéro CAS: 13626-59-0