Imprimer
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2-Chloro-3-methylphenyl)methanol
OR900817-1G OR900817-250MG
APOSOR900817-1GEA 290 EUR
APOSOR900817-1G APOSOR900817-250MG
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031743
Numéro CAS: 61563-27-7