Imprimer
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900762-1G OR900762-250MG
APOSOR900762-1GEA 632 EUR
APOSOR900762-1G APOSOR900762-250MG
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol 97%
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol
Formule: C₈H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14155858
Numéro CAS: 89981-57-7