Imprimer
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900748-1G OR900748-5G
APOSOR900748-1GEA 270 EUR
APOSOR900748-1G APOSOR900748-5G
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid 96%
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid
Formule: C₈H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691200
Numéro CAS: 22146-58-3