Imprimer
4-(Pyrrolidinocarbonyl)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900668-1G OR900668-5G
APOSOR900668-1GEA 328 EUR
APOSOR900668-1G APOSOR900668-5G
4-(Pyrrolidinocarbonyl)phenol 98%
4-(Pyrrolidinocarbonyl)phenol
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07633880
Numéro CAS: 478929-28-1