Imprimer
4-Hydroxy-N-propylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900652-10G OR900652-1G OR900652-5G
APOSOR900652-10GEA 754 EUR
APOSOR900652-10G APOSOR900652-1G APOSOR900652-5G
4-Hydroxy-N-propylbenzamide 98%
4-Hydroxy-N-propylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06253037
Numéro CAS: 27519-68-2