Imprimer
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900651-1G OR900651-250MG OR900651-5G
APOSOR900651-1GEA 270 EUR
APOSOR900651-1G APOSOR900651-250MG APOSOR900651-5G
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide 98%
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11130687
Numéro CAS: 1019466-68-2