Imprimer
1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900580-1G OR900580-250MG
APOSOR900580-1GEA 435 EUR
APOSOR900580-1G APOSOR900580-250MG
1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile 95%
1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile
Formule: C₆H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043764
Numéro CAS: 5117-85-1