4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₅N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01735224 Numéro CAS: 51171-82-5 |