Imprimer
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900571-1G OR900571-5G
APOSOR900571-1GEA 219 EUR
APOSOR900571-1G APOSOR900571-5G
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate 98%
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23844302
Numéro CAS: 497250-66-5