2-Amino-2-ethylbutanenitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₂N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09730785 Numéro CAS: 22374-51-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...