Imprimer
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900531-1G OR900531-5G
APOSOR900531-1GEA 154 EUR
APOSOR900531-1G APOSOR900531-5G
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene 96%
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene
Formule: C₉H₁₁ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23699511
Numéro CAS: 68578-50-7