Imprimer
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl N-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}phenyl)carbamate, 1,2-Diaminobenzene, 1,2-BOC protected
OR900427-1G OR900427-5G
APOSOR900427-1GEA 94.8 EUR
APOSOR900427-1G APOSOR900427-5G
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine 96%
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₄
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24465598
Numéro CAS: 438533-54-1