Imprimer
(4,4-Dimethoxycyclohexyl)methanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900411-10G OR900411-1G OR900411-5G
APOSOR900411-10GEA 502 EUR
APOSOR900411-10G APOSOR900411-1G APOSOR900411-5G
(4,4-Dimethoxycyclohexyl)methanol 98%
(4,4-Dimethoxycyclohexyl)methanol
Formule: C₉H₁₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22383756
Numéro CAS: 758716-89-1