Imprimer
2-Amino-N-benzylacetamide 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900400-1G OR900400-5G
APOSOR900400-1GEA 584 EUR
APOSOR900400-1G APOSOR900400-5G
2-Amino-N-benzylacetamide 96%
2-Amino-N-benzylacetamide
Formule: C₉H₁₂N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09724204
Numéro CAS: 39796-52-6