Imprimer
3-Hydroxy-N-methylbenzamide 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900376-1G OR900376-5G
APOSOR900376-1GEA 91.5 EUR
APOSOR900376-1G APOSOR900376-5G
3-Hydroxy-N-methylbenzamide 96%
3-Hydroxy-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08729289
Numéro CAS: 15788-97-3