Imprimer
3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(Ethylsulphonyl)aniline
OR900357-1G OR900357-250MG
APOSOR900357-1GEA 580 EUR
APOSOR900357-1G APOSOR900357-250MG
3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
3-(Ethanesulphonyl)aniline
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11189664
Numéro CAS: 83164-93-6