Imprimer
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900345-1G OR900345-25G OR900345-5G
APOSOR900345-1GEA 145 EUR
APOSOR900345-1G APOSOR900345-25G APOSOR900345-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11136694
Numéro CAS: 1019619-83-0