Imprimer
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-iso-Butoxybenzonitrile
OR900341-1G OR900341-5G
APOSOR900341-1GEA 40.6 EUR
APOSOR900341-1G APOSOR900341-5G
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08274895
Numéro CAS: 5203-15-6