Imprimer
tert-Butyl N-cyclohexylcarbamate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900319-1G OR900319-5G
APOSOR900319-1GEA 132 EUR
APOSOR900319-1G APOSOR900319-5G
tert-Butyl N-cyclohexylcarbamate 97%
tert-Butyl N-cyclohexylcarbamate
Formule: C₁₁H₂₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07127722
Numéro CAS: 3712-40-1