Imprimer
4-(Ethylamino)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900250-1G OR900250-5G
APOSOR900250-1GEA 53.8 EUR
APOSOR900250-1G APOSOR900250-5G
4-(Ethylamino)benzonitrile 98%
4-(Ethylamino)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Poids moléculaire: 146.189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11135503
Numéro CAS: 4714-63-0