Imprimer
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900221-1G OR900221-5G
APOSOR900221-1GEA 145 EUR
APOSOR900221-1G APOSOR900221-5G
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine 98%
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO
Poids moléculaire: 191.269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094104
Numéro CAS: 32040-06-5